Nonanal dimethyl acetal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pelargonaldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxynonane, Nonyl Aldehyde Dimethyl Acetal
N0915-5G N0915-25G
TCIAN0915-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAN0915-5G TCIAN0915-25G
Nonanal dimethyl acetal ≥97.0% (par GC)
Nonanal dimethyl acetal
Formule: C₁₁H₂₄O₂
MW: 188,31 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00036646
Numéro CAS: 18824-63-0
EINECS: 242-603-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité