Nadifloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Fluoro-8-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-5-methyl-1-oxo-1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid, 9-Fluoro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid
N0931-200MG N0931-1G
TCIAN0931-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAN0931-200MG TCIAN0931-1G
Nadifloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nadifloxacin
Formule: C₁₉H₂₁FN₂O₄
MW: 360,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865081
Numéro CAS: 124858-35-1
Merck Index: 14,06345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78a7a748d99f426cf8dc4471b5bcff89f170c241&vid=78a7a748d99f426cf8dc4471b5bcff89f170c241&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité