Nizatidine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-(2-(((2-((Dimethylamino)methyl)thiazol-4-yl)methyl)thio)ethyl)-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
N0933-5G N0933-25G
TCIAN0933-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAN0933-5G TCIAN0933-25G
Nizatidine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nizatidine
Formule: C₁₂H₂₁N₅O₂S₂
MW: 331,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865660
Numéro CAS: 76963-41-2
Merck Index: 14,06660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc9b2cb5e76a0e11603435eaaa7cdc25d333ad1e&vid=fc9b2cb5e76a0e11603435eaaa7cdc25d333ad1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité