1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Naphthaleneditriflate
N0934-1G N0934-5G
TCIAN0934-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAN0934-1G TCIAN0934-5G
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₂H₆F₆O₆S₂
MW: 424,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 152873-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité