1-(2-Nitrophényl)pipérazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0935-5G N0935-25G
TCIAN0935-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0935-5G TCIAN0935-25G
1-(2-Nitrophényl)pipérazine ≥98.0% (par GC)
1-(2-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00040728
Numéro CAS: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd9a48f3b46d94b27f8bd1fed79ee6a5d615ac07&vid=fd9a48f3b46d94b27f8bd1fed79ee6a5d615ac07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité