3-Nitropyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0937-1G N0937-5G
TCIAN0937-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0937-1G TCIAN0937-5G
3-Nitropyrazole ≥98.0% (par GC)
3-Nitropyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159621
Numéro CAS: 26621-44-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e3320f4d0afcbb15057c198dac5ac1ed3a96443&vid=6e3320f4d0afcbb15057c198dac5ac1ed3a96443&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité