5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
N0940-5G N0940-25G
TCIAN0940-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAN0940-5G TCIAN0940-25G
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₅H₃NO₄S
MW: 173,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159552
Numéro CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6eff30da500276942913503d144fe8b65f7fb0&vid=2a6eff30da500276942913503d144fe8b65f7fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité