trans-β-Nitrostyrène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
N0941-5G N0941-25G
TCIAN0941-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAN0941-5G TCIAN0941-25G
trans-β-Nitrostyrène ≥98.0% (par GC)
trans-β-Nitrostyrène
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007402
Numéro CAS: 5153-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=750cd8a4136d0227012e63fb9148e02708056e7c&vid=750cd8a4136d0227012e63fb9148e02708056e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité