N-(4-Nitrobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Nitrobenzamido)propionic Acid
N0942-5G N0942-25G
TCIAN0942-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0942-5G TCIAN0942-25G
N-(4-Nitrobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(4-Nitrobenzoyl)-beta-alanine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₅
MW: 238,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009794
Numéro CAS: 59642-21-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0a34b190571c42aa5cb22216cd8826fc3fc4f96&vid=f0a34b190571c42aa5cb22216cd8826fc3fc4f96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité