Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
N0944-1G N0944-5G
TCIAN0944-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAN0944-1G TCIAN0944-5G
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126834
Numéro CAS: 16642-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2736beee036ac4ffe395ac9dc2182d69e07aa30d&vid=2736beee036ac4ffe395ac9dc2182d69e07aa30d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité