7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0945-1G N0945-5G
TCIAN0945-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0945-1G TCIAN0945-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00019661
Numéro CAS: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b3707199f94bc56ebe6f088401c53eb5768446&vid=77b3707199f94bc56ebe6f088401c53eb5768446&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité