Naphtacène ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
N0951-200MG N0951-1G
TCIAN0951-200MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0951-200MG TCIAN0951-1G
Naphtacène ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Naphtacène
Formule: C₁₈H₁₂
Point de fusion: 357°C
Numéro MDL: MFCD00003702
Numéro CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 14,06369
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5d82a96436cfea8ab3814f20148479195419b63&vid=b24d1bd6a0283e871df64b9d6f154740ad8e6955&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité