Nebivolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0954-20MG N0954-100MG
TCIAN0954-20MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAN0954-20MG TCIAN0954-100MG
Nebivolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Nebivolol hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₅F₂NO₄
MW: 441,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD07357273
Numéro CAS: 152520-56-4
Merck Index: 14,06432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6de78a678b8b50348efe6955076b771ac93da38&vid=c6de78a678b8b50348efe6955076b771ac93da38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 223.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité