Nonanal diethyl acetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0956-5ML N0956-25ML
TCIAN0956-5MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAN0956-5ML TCIAN0956-25ML
Nonanal diethyl acetal ≥98.0% (par GC)
Nonanal diethyl acetal
Formule: C₁₃H₂₈O₂
Point d'ébullition: 66°C
Numéro MDL: MFCD00672806
Numéro CAS: 54815-13-3
EINECS: 259-360-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de22c199103b62e678bdf6e2748b20bbfb09fb08&vid=de22c199103b62e678bdf6e2748b20bbfb09fb08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité