NU 2058 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NU2058, O-Cyclohexylmethylguanine, 6-(Cyclohexylmethoxy)-9H-purin-2-amine
N0958-20MG N0958-100MG
TCIAN0958-20MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAN0958-20MG TCIAN0958-100MG
NU 2058 ≥98.0% (par HPLC)
NU 2058
Formule: C₁₂H₁₇N₅O
MW: 247,30 g/mol
Point de fusion: 199°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664734
Numéro CAS: 161058-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05aeb54196469f3e242ce738f9ba8025ff3c9478&vid=05aeb54196469f3e242ce738f9ba8025ff3c9478&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 27.00 to 29.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité