Nafamostat mesylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
N0959-20MG N0959-100MG
TCIAN0959-20MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAN0959-20MG TCIAN0959-100MG
Nafamostat mesylate ≥98.0% (par HPLC)
Nafamostat mesylate
Formule: C₁₉H₁₇N₅O₂
Numéro MDL: MFCD00941430
Numéro CAS: 82956-11-4
Merck Index: 14,06350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0612103d66e53c3c47e97f8430fa59e9e19334b&vid=f0612103d66e53c3c47e97f8430fa59e9e19334b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité