3-(3-Nitrophenyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0960-5G N0960-25G
TCIAN0960-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAN0960-5G TCIAN0960-25G
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Numéro MDL: MFCD01310835
Numéro CAS: 1664-57-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c36c440073bf55ce51c8274598891f2f436119&vid=f5c36c440073bf55ce51c8274598891f2f436119&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité