Acide 4-nitrophénylarsonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0964-200MG N0964-1G
TCIAN0964-200MGEA 117 EUR InStock
TCIAN0964-200MG TCIAN0964-1G
Acide 4-nitrophénylarsonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-nitrophénylarsonique
Formule: C₆H₆AsNO₅
MW: 247,04 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00024575
Numéro CAS: 98-72-6
EINECS: 202-695-8
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06566
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1969df527c0446df4dce652bc477273e60d434c2&vid=1969df527c0446df4dce652bc477273e60d434c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité