1-Nitropyrazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0965-5G N0965-25G
TCIAN0965-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAN0965-5G TCIAN0965-25G
1-Nitropyrazole ≥97.0% (par GC)
1-Nitropyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0748 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015894
Numéro CAS: 7119-95-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505cf229810e1864224d5ddd38e34d54893be3a9&vid=505cf229810e1864224d5ddd38e34d54893be3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité