S-[4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl]isothiourea methanesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: KB-R 7943, 4-((4-Nitrobenzyl)oxy)phenethyl carbamimidothioate methanesulphonate, Carbamimidothioic acid 4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl Ester Methanesulphonate, 4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl Carbamimidothioate Methanesulphonate
N0966-10MG N0966-50MG
TCIAN0966-10MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAN0966-10MG TCIAN0966-50MG
S-[4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl]isothiourea methanesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
S-[4-[(4-Nitrobenzyl)oxy]phenethyl]isothiourea methanesulphonate
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₃S
MW: 427,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00952138
Numéro CAS: 182004-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d4fd21e9a6e86e3e90de691e0fe7a9078c550d8&vid=0d4fd21e9a6e86e3e90de691e0fe7a9078c550d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.30 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité