4'-Nitrobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0967-1G N0967-5G
TCIAN0967-1GEA 106 EUR InStock
TCIAN0967-1G TCIAN0967-5G
4'-Nitrobiphenyl-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
4'-Nitrobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD06200931
Numéro CAS: 98648-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2988faebb4d8be62ee6dd92fb0d900ab5e626d4e&vid=2988faebb4d8be62ee6dd92fb0d900ab5e626d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité