Diamond nanoparticules (Amine-modified) (<10 nm)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0968-1GEA 149 EUR InStock
TCIAN0968-1G
Diamond nanoparticules (Amine-modified) (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity min. 97.0 %
Water max. 4.0 %
Mean particle diameter max. 10 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité