Diamond nanoparticules (Carboxyl-modified) (<10 nm)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0969-1GEA 153 EUR InStock
TCIAN0969-1G
Diamond nanoparticules (Carboxyl-modified) (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
Merck Index: 14,02987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity min. 97.00 %
Mean particle diameter max. 10 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité