Niceritrol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentaerythritol tetranicotinate
N0974-25MG N0974-100MG
TCIAN0974-25MGEA 131 EUR InStock
TCIAN0974-25MG TCIAN0974-100MG
Niceritrol ≥98.0% (par HPLC)
Niceritrol
Formule: C₂₉H₂₄N₄O₈
Numéro MDL: MFCD00215982
Numéro CAS: 5868-05-3
EINECS: 227-519-7
Merck Index: 14,06497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3530ae858e9a4412ba5171f121a98a5dda37a29f&vid=3530ae858e9a4412ba5171f121a98a5dda37a29f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité