1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)piperidin-2-one
N0975-1G N0975-5G
TCIAN0975-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAN0975-1G TCIAN0975-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone ≥98.0% (par GC)
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidone
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037154
Numéro CAS: 38560-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a2af25182405cc5e909681f31ba61dd62840b3&vid=a3a2af25182405cc5e909681f31ba61dd62840b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité