4-Nitrophenyl-N-benzylcarbamate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
N0978-200MG N0978-1G
TCIAN0978-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0978-200MG TCIAN0978-1G
4-Nitrophenyl-N-benzylcarbamate ≥98.0% (sur base azote total)
4-Nitrophenyl-N-benzylcarbamate
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD06796634
Numéro CAS: 124068-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd8e949a65225ced509960ac9da6e58d9eb726c9&vid=cd8e949a65225ced509960ac9da6e58d9eb726c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité