5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-methanol, 5-Norbornen-2-methanol (mixture of isomers), 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol
N0979-5G N0979-25G
TCIAN0979-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0979-5G TCIAN0979-25G
5-Norbornene-2-methanol ≥98.0% (par GC)
5-Norbornene-2-methanol
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,183 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00167571
Numéro CAS: 95-12-5
EINECS: 202-392-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&vid=24dfcdcdd42ce8b3e68973c51542a9c00af650f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité