(4-Nitrophenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
N0980-1G N0980-5G
TCIAN0980-1GEA 139 EUR InStock
TCIAN0980-1G TCIAN0980-5G
(4-Nitrophenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(4-Nitrophenyl)urea
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD09040599
Numéro CAS: 556-10-5
Merck Index: 14,06626
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ef8756d13c4c4f25fda4fb9492ef49969a7b50&vid=24ef8756d13c4c4f25fda4fb9492ef49969a7b50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité