Nimesulide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
N0984-1G N0984-5G
TCIAN0984-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0984-1G TCIAN0984-5G
Nimesulide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nimesulide
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₅S
MW: 308,308 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079470
Numéro CAS: 51803-78-2
EINECS: 257-431-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06548
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe6a6f00031b2030aa01dd003965346a415f98ab&vid=fe6a6f00031b2030aa01dd003965346a415f98ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité