Nelfinavir mesylate hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: AG-1343, Nelfinavir methanesulphonate hydrate
N0986-25MG N0986-100MG
TCIAN0986-25MGEA 180 EUR InStock
TCIAN0986-25MG TCIAN0986-100MG
Nelfinavir mesylate hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Nelfinavir mesylate hydrate
Formule: C₃₂H₄₅N₃O₄S·CH₄O₃S·xH₂O
MW: 663,89 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00931436
Numéro CAS: 159989-65-8
Merck Index: 14,06443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc05f7d807ef3a8cecf42ab65ffa1a095a765140&vid=1ab401671b7442f7c926bb47a5fd7e4eae59c757&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -109 to -113 deg (C=1, MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water 2.0 to 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité