4-Nitrobenzamidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0989-5G N0989-25G
TCIAN0989-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAN0989-5G TCIAN0989-25G
4-Nitrobenzamidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formule: C₇H₇N₃O₂
MW: 201,61 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00278833
Numéro CAS: 15723-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ee37a28eeb672987159c1929f0e2e69102d756&vid=b9ee37a28eeb672987159c1929f0e2e69102d756&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité