3-Nitro-4-quinolinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitroquinoline, 3-Nitroquinolin-4-ol
N0992-200MG N0992-1G
TCIAN0992-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAN0992-200MG TCIAN0992-1G
3-Nitro-4-quinolinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Nitro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1600 g/mol
Point de fusion: 361°C
Numéro MDL: MFCD00277722
Numéro CAS: 50332-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a490f5d98017ccc897e80ec51eb49d0917ec274&vid=2a490f5d98017ccc897e80ec51eb49d0917ec274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité