4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0993-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0993-1G TCIAN0993-5G
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate ≥99.0% (par GC)
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₄F₃NO₅S
MW: 271,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192354
Numéro CAS: 17763-80-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité