Nefiracetam ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
N0996-200MG N0996-1G
TCIAN0996-200MGEA 131 EUR InStock
TCIAN0996-200MG TCIAN0996-1G
Nefiracetam ≥98.0% (sur base azote total)
Nefiracetam
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂
MW: 246,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209882
Numéro CAS: 77191-36-7
Merck Index: 14,06439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ccf145b14995aaff8b72482a6054e257cd8bd1a&vid=1ccf145b14995aaff8b72482a6054e257cd8bd1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité