3-Nitro-2,6-lutidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0997-5G N0997-25G
TCIAN0997-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAN0997-5G TCIAN0997-25G
3-Nitro-2,6-lutidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Nitro-2,6-lutidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023503
Numéro CAS: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71af73bfb8a051576b85042fe16312c29e9b7772&vid=71af73bfb8a051576b85042fe16312c29e9b7772&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité