N-(1-Naphthyl)formamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1001-5G N1001-25G
TCIAN1001-5GEA 77 EUR InStock
TCIAN1001-5G TCIAN1001-25G
N-(1-Naphthyl)formamide ≥98.0% (par GC)
N-(1-Naphthyl)formamide
Formule: C₁₁H₉NO
MW: 171,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00086455
Numéro CAS: 6330-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505bd91771915de5b09e804046fcab46dd06310f&vid=505bd91771915de5b09e804046fcab46dd06310f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité