2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
N1006-1G N1006-5G
TCIAN1006-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN1006-1G TCIAN1006-5G
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179447
Numéro CAS: 190788-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28076f2e2e75c01e4d95a98562ad8fbec880482&vid=e28076f2e2e75c01e4d95a98562ad8fbec880482&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité