3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid, (3-(Naphthalen-2-yl)phenyl)boronic acid, 3-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
N1009-1G N1009-5G
TCIAN1009-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAN1009-1G TCIAN1009-5G
3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(2-Naphthyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₆H₁₃BO₂
MW: 248,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD16293738
Numéro CAS: 870774-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cce92ff55a68008c2aadf999d7f6dc993001a9f7&vid=cce92ff55a68008c2aadf999d7f6dc993001a9f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité