O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
N1013-1G N1013-5G
TCIAN1013-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAN1013-1G TCIAN1013-5G
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11976095
Numéro CAS: 35657-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité