Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Danger
N1018-200MG N1018-1G
TCIAN1018-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAN1018-200MG TCIAN1018-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Formule: C₉₈H₈₈Cl₅NP₄Ru₂
Numéro MDL: MFCD09753034
Numéro CAS: 309735-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité