Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [NH2Me2][{RuCl((R)-segphos®)}2(mu-Cl)3], Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II), [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos®))2(mu-Cl)3]
N1021-200MG N1021-1G
TCIAN1021-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAN1021-200MG TCIAN1021-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Formule: C₇₈H₆₄Cl₅NO₈P₄Ru₂
MW: 1646,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753037
Numéro CAS: 346457-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité