Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
N1023-200MG N1023-1G
TCIAN1023-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAN1023-200MG TCIAN1023-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Formule: C₉₄H₉₆Cl₅NO₈P₄Ru₂
Numéro MDL: MFCD09753038
Numéro CAS: 935449-46-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité