Nefazodone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
N1030-200MG N1030-1G
TCIAN1030-200MGEA 28.6 EUR InStock
TCIAN1030-200MG TCIAN1030-1G
Nefazodone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nefazodone hydrochloride
Formule: C₂₅H₃₂ClN₅O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00935760
Numéro CAS: 82752-99-6
Merck Index: 14,06438
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b7fd2ae7283e41bd6516f9a2c74a66a20d4bfc&vid=26b7fd2ae7283e41bd6516f9a2c74a66a20d4bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité