5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N1035-1G N1035-5G
TCIAN1035-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAN1035-1G TCIAN1035-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅NO₅
MW: 207,1397 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00060513
Numéro CAS: 10242-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité