Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1038-25G N1038-100G
TCIAN1038-25GEA 102 EUR InStock
TCIAN1038-25G TCIAN1038-100G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) ≥98.0% (par GC)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formule: C₆F₁₂O
Numéro MDL: MFCD04038343
Numéro CAS: 756-13-8
EINECS: 436-710-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eefc4ca97c1d259cee3a188b40b25504f8b01ba8&vid=eefc4ca97c1d259cee3a188b40b25504f8b01ba8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité