4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1040-5G N1040-25G N1040-100G
TCIAN1040-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAN1040-5G TCIAN1040-25G TCIAN1040-100G
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol ≥98.0% (par GC)
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Formule: C₇H₇F₉O
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD02183552
Numéro CAS: 83310-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2164f45c36009e43b9ad6b681b7aa3b313126ba&vid=e2164f45c36009e43b9ad6b681b7aa3b313126ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité