2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N1041-5G N1041-25G N1041-100G
TCIAN1041-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAN1041-5G TCIAN1041-25G TCIAN1041-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Formule: C₇H₅F₉O
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00236085
Numéro CAS: 81190-28-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eb9b981061d21a6ddcaca9915f352354f505fb0&vid=1eb9b981061d21a6ddcaca9915f352354f505fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité