1-Naphtylméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
N1042-5G N1042-25G
TCIAN1042-5GEA 115 EUR InStock
TCIAN1042-5G TCIAN1042-25G
1-Naphtylméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Naphtylméthylamine
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 293°C
Numéro MDL: MFCD00004048
Numéro CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5eeb983afca47521bd9e9c0962297e98c6fa576b&vid=5eeb983afca47521bd9e9c0962297e98c6fa576b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité