N-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-4-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[4-(Naphthalen-1-yl)phenyl]-[1,1'-biphenyl]-4-amine, N-(4-(Naphthalen-1-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
N1053-200MG N1053-1G
TCIAN1053-200MGEA 123 EUR InStock
TCIAN1053-200MG TCIAN1053-1G
N-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-4-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
N-[4-(1-Naphthyl)phenyl]-4-biphenylamine
Formule: C₂₈H₂₁N
MW: 371,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD28138088
Numéro CAS: 897921-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9dbea97b4f9e8f199cd1bfbeb166b200e7f33d&vid=3b9dbea97b4f9e8f199cd1bfbeb166b200e7f33d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité