Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitrophthalide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N1055-1G N1055-5G
TCIAN1055-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN1055-1G TCIAN1055-5G
6-Nitrophthalide ≥95.0% (par GC)
6-Nitrophthalide


Formule: C₈H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00033529
Numéro CAS: 610-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099d51c2b69bc24800043b46b95bef981357725f&vid=099d51c2b69bc24800043b46b95bef981357725f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité